EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
BIE0511-1KG BIE0511-500G BIE0511-10KG
APOSBIE0511-1KGEA 72.5 EUR
APOSBIE0511-1KG APOSBIE0511-500G APOSBIE0511-10KG
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 248 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3