Piperlongumine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIDF1035-250MG BIDF1035-50MG BIDF1035-100MG
APOSBIDF1035-250MGEA 174 EUR
APOSBIDF1035-250MG APOSBIDF1035-50MG APOSBIDF1035-100MG
Piperlongumine
Piperlongumine
Natural product.
Formel: C₁₇H₁₉NO₅
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00075706
CAS-Nummer: 20069-09-4