n-Decyl-β-D-maltosid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: DM, N-Decyl-Beta-Maltoside, Decyl 4-O-a-D-glucopyranosyl-b-D-glucopyranoside, n-Decyl-beta-D-maltopyranoside, Decyl b-D-maltopyranoside
BID6002-1G BID6002-5G BID6002-10G
APOSBID6002-1GEA 102 EUR
APOSBID6002-1G APOSBID6002-5G APOSBID6002-10G
n-Decyl-β-D-maltosid
n-Decyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₂H₄₂O₁₁
Molekulargewicht: 482.56 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00061624
CAS-Nummer: 82494-09-5