2'-Desoxycytidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
BID1650-25G BID1650-50G BID1650-100G
APOSBID1650-25GEA 72.5 EUR
APOSBID1650-25G APOSBID1650-50G APOSBID1650-100G
2'-Desoxycytidin
2'-Desoxycytidin
Formel: C₉H₁₃N₃O₄
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006547
CAS-Nummer: 951-77-9