2-Desoxy-2-fluor-D-glucose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BID1009-100MG
BID1009-25MG
BID1009-50MG
APOSBID1009-100MGEA
306
EUR
APOSBID1009-100MG
APOSBID1009-25MG
APOSBID1009-50MG
2-Desoxy-2-fluor-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Formel:
C₆H₁₁FO₅ Schmelzpunkt: 170…176 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00077527 CAS-Nummer: 29702-43-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...