Imidazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
BID0565-1KG
BID0565-2.5KG
BID0565-500G
APOSBID0565-1KGEA
40.6
EUR
APOSBID0565-1KG
APOSBID0565-2.5KG
APOSBID0565-500G
Imidazol
Imidazol
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
- Assay (by titration) 99%
- White crystals
Formel:
C₃H₄N₂ Molekulargewicht: 68.08 g/mol Siedepunkt: 235 °C Schmelzpunkt: 85…91 °C Dichte: 1.03 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 145 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN-Nummer: 3263 ADR: 8 II Merck Index: 13,04935 |