(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin (DS~4.5)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Hydroxypropyl)-γ-Cyclodextrin, HGC
BICY1008-25G BICY1008-100G
APOSBICY1008-25GEA 335 EUR
APOSBICY1008-25G APOSBICY1008-100G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin (DS~4.5)
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin
Formel: C₇₂H₁₂₈O₄₈
Molekulargewicht: 1761.7600 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148890
CAS-Nummer: 128446-34-4