(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BICR124-5G
BICR124-1G
BICR124-2G
APOSBICR124-5GEA
935
EUR
APOSBICR124-5G
APOSBICR124-1G
APOSBICR124-2G
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Formel:
C₁₁H₂₁NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065575 CAS-Nummer: 124655-17-0 |