6-Iodo diosmin 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4116-1MG
BICL4116-2MG
APOSBICL4116-1MGEA
434
EUR
APOSBICL4116-1MG
APOSBICL4116-2MG
6-Iodo diosmin 98% min
6-Iodo diosmin
Formel:
C₂₈H₃₁IO₁₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28515355 CAS-Nummer: 1431536-92-3 |