6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6,6'-Diazido-6,6'-dideoxy-alpha,alpha-D-trehalose
BICL4068-250MG BICL4068-500MG BICL4068-100MG
APOSBICL4068-250MGEA 782 EUR
APOSBICL4068-250MG APOSBICL4068-500MG APOSBICL4068-100MG
6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose 98% min
6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose
Formel: C₁₂H₂₀N₆O₉
Molekulargewicht: 392.33 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 18933-88-5