Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIC5002-1G BIC5002-250MG BIC5002-5G BIC5002-10G
APOSBIC5002-1GEA 24.4 EUR
APOSBIC5002-1G APOSBIC5002-250MG APOSBIC5002-5G APOSBIC5002-10G
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2)
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2)
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00078193
CAS-Nummer: 36051-68-0