Cytidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIC2010-10G BIC2010-250G BIC2010-50G
APOSBIC2010-10GEA 21.9 EUR
APOSBIC2010-10G APOSBIC2010-250G APOSBIC2010-50G
Cytidin
Cytidin
Formel: C₉H₁₃N₃O₅
Schmelzpunkt: 210…220 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006545
CAS-Nummer: 65-46-3