Cytosin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
BIC0713-500G
BIC0713-1KG
APOSBIC0713-500GEA
48.2
EUR
APOSBIC0713-500G
APOSBIC0713-1KG
Cytosin
Cytosin
Formel:
C₄H₅N₃O Molekulargewicht: 111.1 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006034 CAS-Nummer: 71-30-7 EINECS: 200-749-5 Merck Index: 13,02824 |