L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, L-Cysteine HCI Monohydrate, H-Cys-OH.HCl.H2O, Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Cysteine Hydrochloride monohydrate
BIC0706-100G
BIC0706-1KG
BIC0706-500G
APOSBIC0706-100GEA
26.1
EUR
APOSBIC0706-100G
APOSBIC0706-1KG
APOSBIC0706-500G
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat 99+%
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
USP, Ph.Eur.
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Molekulargewicht: 175.64 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065606 CAS-Nummer: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |