Cholinchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIC0605-100G BIC0605-1KG BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA 26.1 EUR
APOSBIC0605-100G APOSBIC0605-1KG APOSBIC0605-500G
Cholinchlorid
Cholinchlorid
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Schmelzpunkt: 302…305 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011721
CAS-Nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4