Carbamazepin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
BIC0130-100G BIC0130-250G BIC0130-25G BIC0130-2KG
APOSBIC0130-100GEA 197 EUR
APOSBIC0130-100G APOSBIC0130-250G APOSBIC0130-25G APOSBIC0130-2KG
Carbamazepin
Carbamazepin
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Schmelzpunkt: 191…192 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005073
CAS-Nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7