Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Z-AEEAc-OH·DCHA
BIBP1097-1G BIBP1097-5G
APOSBIBP1097-1GEA 130 EUR
APOSBIBP1097-1G APOSBIBP1097-5G
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate ≥99%
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate
Formel: C₂₆H₄₂N₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264375
CAS-Nummer: 560088-84-8