Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norleucine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-azidohexanoic acid, Fmoc-ε-azido-Nle-OH, Fmoc-Lys(N₃)-OH, 6-Azido-N-Fmoc-L-norleucine
BIBP1082-1G
BIBP1082-5G
APOSBIBP1082-1GEA
108
EUR
APOSBIBP1082-1G
APOSBIBP1082-5G
Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98%
Fmoc-L-Lys(N3)-OH
Formel:
C₂₁H₂₂N₄O₄ Molekulargewicht: 394.431 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13182319 CAS-Nummer: 159610-89-6 |