4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Azido-N-Fmoc-L-homoalanine
BIBP1079-250MG BIBP1079-1G BIBP1079-5G
APOSBIBP1079-250MGEA 122 EUR
APOSBIBP1079-250MG APOSBIBP1079-1G APOSBIBP1079-5G
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine
Formel: C₁₉H₁₈N₄O₄
Molekulargewicht: 366.38 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11052920
CAS-Nummer: 942518-20-9