Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Fmoc-Aoa, Fmoc-Aoa-OH
BIBP1076-500MG BIBP1076-1G
APOSBIBP1076-500MGEA 66.7 EUR
APOSBIBP1076-500MG APOSBIBP1076-1G
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₅
Molekulargewicht: 313.31 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01076133
CAS-Nummer: 123106-21-8