tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Boc,Et-EDA.HCl
BIBP1037-1G BIBP1037-5G
APOSBIBP1037-1GEA 119 EUR
APOSBIBP1037-1G APOSBIBP1037-5G
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride
Formel: C₉H₂₁ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796900
CAS-Nummer: 1001020-32-1