cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BIBP1021-1G BIBP1021-250MG
APOSBIBP1021-1GEA 307 EUR
APOSBIBP1021-1G APOSBIBP1021-250MG
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98%
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline
Formel: C₁₀H₁₆N₄O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115791
CAS-Nummer: 132622-65-2