Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BIBP1014-1G
BIBP1014-5G
APOSBIBP1014-1GEA
130
EUR
APOSBIBP1014-1G
APOSBIBP1014-5G
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA
Formel:
C₂₃H₄₄N₂O₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06796877 CAS-Nummer: 560088-79-1 |