Semicarbazid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BIB6269-1KG
BIB6269-500G
BIB6269-100G
APOSBIB6269-1KGEA
132
EUR
APOSBIB6269-1KG
APOSBIB6269-500G
APOSBIB6269-100G
Semicarbazid Hydrochlorid
Semicarbazid Hydrochlorid
Formel:
CH₆ClN₃O Schmelzpunkt: 175…177 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013009 CAS-Nummer: 563-41-7 |