Resazurin Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
BIB6267-100G
BIB6267-25G
BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA
429
EUR
APOSBIB6267-100G
APOSBIB6267-25G
APOSBIB6267-10G
Resazurin Natriumsalz
Resazurin Natriumsalz
Formel:
C₁₂H₆NNaO₄ Molekulargewicht: 251.17 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005036 CAS-Nummer: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 |