Sodium phenylpyruvate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Oxo-3-phenylpropionic acid sodium salt, Phenylpyruvic acid sodium salt
BIB6259-100G
BIB6259-50G
BIB6259-25G
APOSBIB6259-100GEA
502
EUR
APOSBIB6259-100G
APOSBIB6259-50G
APOSBIB6259-25G
Sodium phenylpyruvate
Sodium phenylpyruvate
Formel:
C₉H₇NaO₃ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002590 CAS-Nummer: 114-76-1 EINECS: 204-053-2 |