4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2) Trihydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate trihydrate, 4-MUP trihydrate
BIB6118-1G BIB6118-500MG BIB6118-2.5G
APOSBIB6118-1GEA 125 EUR
APOSBIB6118-1G APOSBIB6118-500MG APOSBIB6118-2.5G
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2) Trihydrat
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2) Trihydrat
Formel: C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00037614
CAS-Nummer: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0