4-Methyl-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-4-Me-DL-Trp-OH
BIB6111-1G
BIB6111-500MG
APOSBIB6111-1GEA
163
EUR
APOSBIB6111-1G
APOSBIB6111-500MG
4-Methyl-DL-tryptophan
4-Methyl-DL-tryptophan
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Molekulargewicht: 218.256 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00055987 CAS-Nummer: 1954-45-6 EINECS: 217-785-2 |