L-Kynurenine freie Base
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
β-Anthraniloyl-L-alanine, (S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, Kynurenine
BIB6088-1G
BIB6088-100MG
APOSBIB6088-1GEA
574
EUR
APOSBIB6088-1G
APOSBIB6088-100MG
L-Kynurenine freie Base
L-Kynurenine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Molekulargewicht: 208.22 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00069912 CAS-Nummer: 2922-83-0 |