L-Histidinol dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L-Histidinol·2 HCl, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol dihydrochloride
BIB6064-10G BIB6064-5G
APOSBIB6064-10GEA 319 EUR
APOSBIB6064-10G APOSBIB6064-5G
L-Histidinol dihydrochloride
L-Histidinol dihydrochloride
Formel: C₆H₁₃Cl₂N₃O
Schmelzpunkt: 198…201 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078058
CAS-Nummer: 1596-64-1
EINECS: 216-482-2