L-Dehydroascorbic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-2,3,4-trione, L-Dehydroascorbate, L-Threo-hexo-2,3-diulosono-1,4-lactone
BIB6039-1G
BIB6039-5G
BIB6039-10G
APOSBIB6039-1GEA
87
EUR
APOSBIB6039-1G
APOSBIB6039-5G
APOSBIB6039-10G
L-Dehydroascorbic acid
L-Dehydroascorbic acid
Formel:
C₆H₆O₆ Schmelzpunkt: 228 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00066467 CAS-Nummer: 490-83-5 EINECS: 207-720-6 |