5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6007-100MG BIB6007-1G BIB6007-500MG
APOSBIB6007-100MGEA 197 EUR
APOSBIB6007-100MG APOSBIB6007-1G APOSBIB6007-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Formel: C₈H₄BrClKNO₄S
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00056929
CAS-Nummer: 6578-07-0