5-Brom-6-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP-Rot)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6006-100MG BIB6006-1G BIB6006-500MG
APOSBIB6006-100MGEA 33.5 EUR
APOSBIB6006-100MG APOSBIB6006-1G APOSBIB6006-500MG
5-Brom-6-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP-Rot)
5-Brom-6-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP-Rot)
Formel: C₈H₆BrClNO₄P·C₇H₉N
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00210023
CAS-Nummer: 6769-80-8