n-Dodecyl-β-D-maltosid ≥99%, ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB2010-1G
BIB2010-5G
BIB2010-10G
APOSBIB2010-1GEA
26.1
EUR
APOSBIB2010-1G
APOSBIB2010-5G
APOSBIB2010-10G
n-Dodecyl-β-D-maltosid ≥99%, ultrarein
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Non ionic detergent used to extract proteins
- Absorbance (1%) 260nm, 100mg/10ml, not more than 0.1
Formel:
C₂₄H₄₆O₁₁ Schmelzpunkt: 224…226 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043012 CAS-Nummer: 69227-93-6 |