Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99%, ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIB2008-1KG BIB2008-250G BIB2008-500G
APOSBIB2008-1KGEA 157 EUR
APOSBIB2008-1KG APOSBIB2008-250G APOSBIB2008-500G
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99%, ultrarein
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Ionic detergent.
  • Toxic LD50 of <500mg/kg
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 0,37 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN-Nummer: 2926
ADR: 4.1+6.1,II