Pyr-AMC
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: L-Pyroglutamic acid 7-amido-4-methylcoumarin
BIB1445-100MG BIB1445-250MG
APOSBIB1445-100MGEA 232 EUR
APOSBIB1445-100MG APOSBIB1445-250MG
Pyr-AMC
Pyr-AMC
Formel: C₁₅H₁₄N₂O₄
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00080240
CAS-Nummer: 66642-36-2