L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Leu-AMC·HCl, (S)-2-Amino-4-methyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)pentanamide hydrochloride, L-Leucine-AMC.HCl
BIB1441-100MG BIB1441-250MG
APOSBIB1441-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIB1441-100MG APOSBIB1441-250MG
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₃·HCl
Molekulargewicht: 324.805 g/mol
Schmelzpunkt: 283 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043262
CAS-Nummer: 62480-44-8