(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB1434-10G BIB1434-1G BIB1434-5G BIB1434-25G
APOSBIB1434-10GEA 201 EUR
APOSBIB1434-10G APOSBIB1434-1G APOSBIB1434-5G APOSBIB1434-25G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
Schmelzpunkt: 209…213 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00064088
CAS-Nummer: 3767-28-0