(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB1433-1G BIB1433-500MG BIB1433-5G
APOSBIB1433-1GEA 94.4 EUR
APOSBIB1433-1G APOSBIB1433-500MG APOSBIB1433-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
Schmelzpunkt: 166 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00065050
CAS-Nummer: 7493-95-0