L(-)-Arabitol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA4017-100G BIA4017-50G BIA4017-25G
APOSBIA4017-100GEA 406 EUR
APOSBIA4017-100G APOSBIA4017-50G APOSBIA4017-25G
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064290
CAS-Nummer: 7643-75-6