D(+)-Arabitol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA4016-100G BIA4016-25G
APOSBIA4016-100GEA 351 EUR
APOSBIA4016-100G APOSBIA4016-25G
D(+)-Arabitol
D(+)-Arabitol
Producer of xylitol via biotransformation.
Formel: C₅H₁₂O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004709
CAS-Nummer: 488-82-4