L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA4005-1G BIA4005-5G
APOSBIA4005-1GEA 65.4 EUR
APOSBIA4005-1G APOSBIA4005-5G
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClN₃O₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00039088
CAS-Nummer: 31796-55-1
EINECS: 250-811-0