EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 0,1 M volumetrische Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Molekulargewicht: 372.24 g/mol Schmelzpunkt: 255 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 Merck Index: 13,03543 |