N-Acetyl-L-leucin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
BIA1765-100G BIA1765-250G BIA1765-25G
APOSBIA1765-100GEA 75.4 EUR
APOSBIA1765-100G APOSBIA1765-250G APOSBIA1765-25G
N-Acetyl-L-leucin
N-Acetyl-L-leucin
Formel: C₈H₁₅NO₃
Molekulargewicht: 173.2 g/mol
Schmelzpunkt: 187…190 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00065131
CAS-Nummer: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3