N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ac-Gly-OH, N-Acetylglycine, Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
BIA1745-100G BIA1745-500G
APOSBIA1745-100GEA 27.7 EUR
APOSBIA1745-100G APOSBIA1745-500G
N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH)
Formel: C₄H₇NO₃
Schmelzpunkt: 207…209 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004275
CAS-Nummer: 543-24-8
EINECS: 208-839-6