Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride, (R)-2-Acetoxy-3-carboxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, Acetyl-L-carnitine HCl
BIA1225-100G
BIA1225-250G
BIA1225-25G
APOSBIA1225-100GEA
161
EUR
APOSBIA1225-100G
APOSBIA1225-250G
APOSBIA1225-25G
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₇NO₄ Schmelzpunkt: 194 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00082230 CAS-Nummer: 5080-50-2 |