N-Acetyl-D-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Ac-D-Ala-OH, Ac-D-Ala-OH
BIA1217-1G
BIA1217-5G
APOSBIA1217-1GEA
21.9
EUR
APOSBIA1217-1G
APOSBIA1217-5G
N-Acetyl-D-alanine
N-Acetyl-D-alanine
Formel:
C₅H₉NO₃ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00063133 CAS-Nummer: 19436-52-3 EINECS: 243-066-8 |