DL-Alanin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
BIA0868-100G BIA0868-500G
APOSBIA0868-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0868-100G APOSBIA0868-500G
DL-Alanin
DL-Alanin
Pyrogen free.
Formel: C₃H₇NO₂
Molekulargewicht: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 289 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064408
CAS-Nummer: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203