3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
9-Ethylcarbazol-3-ylamine, 9-Ethyl-9H-carbazol-3-amine, AEC, 50X, AEC, 3-Amino-9-ethylcarbazole
BIA0303-100G
BIA0303-25G
BIA0303-5G
APOSBIA0303-100GEA
284
EUR
APOSBIA0303-100G
APOSBIA0303-25G
APOSBIA0303-5G
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) ≥95%
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Substrate for peroxidase.
Formel:
C₁₄H₁₄N₂ Schmelzpunkt: 98…100 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004964 CAS-Nummer: 132-32-1 EINECS: 205-057-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |