Alloxan monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIA0118-100G
BIA0118-250G
BIA0118-50G
APOSBIA0118-100GEA
213
EUR
APOSBIA0118-100G
APOSBIA0118-250G
APOSBIA0118-50G
Alloxan monohydrate
Alloxan monohydrate
Formel:
C₄H₄N₂O₅ Schmelzpunkt: 255 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006031 CAS-Nummer: 2244-11-3 |